Vernebriller, Santa Cruz®
Leverandør: Honeywell Safety
Santa Cruz®
111-3551EA 190 NOK
111-3551
Vernebriller, Santa Cruz®
Vernebriller
Moderne og stilige briller med klare linser. Ideelle for alle industri- og laboratoriemiljøer.
  • Regulerbare brillestenger med lås
  • Med integrert sidebeskyttelse og vidvinkel-synsfelt
Vekt: 36 g
Sertifiseringer: EN 166, EN 170