Skje
Leverandør: RSG Solingen
231-1231EA 145 NOK
231-1231
Skje
Skjeer
Rustfritt stål 18/10, antimagnetisk. Flerbruksskje for en lang rekke bruksområder.
  • Skje med åpen ende, med håndtak
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • God kjemisk motstandskraft
  • Rask og enkel rengjøring