Skje
Leverandør: RSG Solingen
231-1387EA 59 NOK
231-1387
Skje
Skjeer
Rustfritt 18/10-skje, antimagnetisk. Flerbruksskje for en rekke bruksområder.
  • Smal form med ekstra langt og flatt håndtak
  • Svært god temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • God kjemisk motstandskraft
  • Rask og enkel rengjøring