Mikropulverskje
Leverandør: RSG Solingen
231-0099EA 240 NOK
231-0099
Mikropulverskje
Skjeer
Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. Med sekskantet håndtak for enkel håndtering.
  • God temperaturbestandighet, autoklaverbar
  • God kjemisk motstandskraft
  • Rask og enkel rengjøring