  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "fargeesker"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/63/18709663.jpg
VWR har fargekar og bokser til staining og destaining prosedyrer av gelektroforese og membranfarging, f.eks. ved Ethidiumbrodid farging, Coomassie farging og inkubasjon av Western Blots. Egne bokser til immunhistologi i lystett materiale sikrer at man kan jobbe med lysfølsomme reagenser.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Acetalplast.
Artikkenummer: (HEATHS15951A)
Produsent:  HEATHROW
Beskrivelse:   Made of a polypropylene and polyethylene blend, this rugged staining tray is an economical alternative to metal version. Slide staining tray set, disp...
UOM:  1 * 1 Each
Artikkenummer: (216-8271)
Produsent:  Nalgene
Beskrivelse:   TPX with PP-copolymer cover makes it easier to stain, fix, de-stain and handle fragile gels and membranes with less chance of damage than conventional...
UOM:  1 * 2 Items
Produsent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Beskrivelse:   StainTray™ har en svart, stiv base som er resistent mot mange kjemikalier (unngå klorerte hydrokarboner). Den har plass til opptil 20 objektglass på 4...
Produsent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Beskrivelse:   StainTray™ M922 is the high-capacity slide staining system allows staining of 30 slides all at once. Ideal for hematology, cytology and microbiology l...
Produsent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Beskrivelse:   This rugged tray used as a drain rack can hold up to 100 microscope slides in 50 individually numbered slots. All slides are stored upright for easier...
Produsent:  SIMPORT SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The ten slide StainTray™ offers the same features and benefits as the M920 model, but with smaller capacity.
Artikkenummer: (SCOT213170003)
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Fargebrett, 88×40×70 mm, Volum: 10 objektglass, Applikasjon: Mikroskopi
UOM:  1 * 10 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste