  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (31)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Steriliseringsindikatorer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/67/18709667.jpg
VWR har steriliseringsindikatorer som kommer i ulike former, som teip, ampuller og pinner. Disse endrer farge ved riktige rengjøringsforhold.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Sterikon® plus-bioindikatorene fra Merck kan brukes til å teste funksjonaliteten til autoklaver (15 minutter ved 121 °C).
HMS
Produsent:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse:   Med selvklebende krepptape, for i bruk i standard autoklaver
Artikkenummer: (489-0100)
Produsent:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivelse:   Steam sterilisation. The labels change colour from pink to dark brown after sterilisation.
UOM:  1 * 1 Rull
Produsent:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivelse:   The indicator turns a different colour depending on the time and temperature of sterilisation:
Produsent:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivelse:   The discs are available in a variety of blank or printed versions.
Produsent:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivelse:   The discs are available in a variety of blank or printed versions.
Artikkenummer: (489-0046)
Produsent:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivelse:   Tapes indicators by dry heat sterilisation.
UOM:  1 * 1 Rull
Produsent:  3M MEDICAL
Beskrivelse:   Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 42
  1  2  3  4  5  6  Neste