  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "Glasstav/rør"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (SCOR1028427)
Produsent:  SCHOTT ROHRGLAS
Beskrivelse:   Glassrør
UOM:  1 * 12 kg
Artikkenummer: (201-0539)
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Glass tubings
UOM:  1 * 50 Items
Produsent:  Kavalier
Beskrivelse:   Glass tubing
Artikkenummer: (KAVA271070000)
Produsent:  Kavalier
Beskrivelse:   Glass rods
UOM:  1 * 121 Items
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Glass rods, AR®-glass
Artikkenummer: (HECH42830002)
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Glass tubings, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 kg
Produsent:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Glass rods
Produsent:  FISCHER LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Glassrør
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8