Slangeventiler, LaboPlast®
Leverandør: BÜRKLE
LaboPlast®
229-7429EA 465 NOK InStock
229-7429 229-0113 229-7426 229-0114 229-7432 229-0115 229-7428 229-7431 229-7423 229-7425 229-7430 229-7427 229-7424 229-7422 229-7421 229-0112
Slangeventiler, LaboPlast®
Haner
PP/PE, hvit og rød, eller PVDF, klar
  • PVDF, svært god kjemisk bestandighet, egner seg til næringsmidler
  • PP/PE til industrielle bruksområder
  • Maksimal trykkbelastning: 1 bar
Disse to- eller treveisventilene er ideelle for å regulere eller fullstendig stoppe strømmen av gasser eller væsker. PVDF eller PP/PE er de foretrukne materialene, spesielt i kjemisk, biologisk og farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustrien. Leveres med slangekoblinger for sikker festing av slangen.
Bestill nå
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall