Du søkte etter: Propper
VWR har et bredt utvalg av lekkasjesikre propper til flasker, kolber, hetteglass og slanger. Proppene kommer i ulike materialer og design, med f.eks. ett eller flere hull.
VWR har et bredt utvalg av lekkasjesikre propper til flasker, kolber, hetteglass og slanger. Proppene kommer i ulike materialer og design, med f.eks. ett eller flere hull.
117  treff i ditt søk
SearchResultCount:"117"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These stoppers are made of cellulose and are used for microbiological samples and tissue cultures in test tubes or Erlenmeyer flasks.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Tilbud
Artikkenummer: (217-0895)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stopper, cork
UOM: 1 * 20 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Naturkork, A1-kvalitet.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk uten fett som hindrer at slipte koblinger setter seg fast. Med vinklede kanttetninger rundt for bedre forsegling og redusert fare for å gå i styk...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Tilbud
Artikkenummer: (462-0585)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 Items
Produsent: B. Braun
Beskrivelse: These PE Combi-Stoppers are used for sealing male or female Luer-Lock and Luer-Slip connections.
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Ideelle lokk for reagens-, prøve- og kulturrør i plast og glass, LDPE.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: This bromobutyl rubber closure provides a gas-tight seal for all GL 25 and GL 45 laboratory bottles with sizes from 10 to 20000 ml.
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Stopper, gummi, Grå/Blå, Antall hull: 0, Nedre diam: 46,0 mm, Øvre diam: 55,0 mm, Høyde: 51,0 mm
Tilbud
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Natural rubber, grey-blue.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Proppene garanterer absolutt ugjennomtrengelighet, selv når kantene på rørene eller glass-, metall- eller plastbeholderne som skal tettes, ikke er per...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 117
no targeter for Bottom