Propp, gummi, koniske
Leverandør: Saint-Gobain
217-0112EA 0 NOK
217-0112 217-0871 217-0552 217-0551 217-0011 217-0010 217-9425 217-0538 217-0537 217-0119 217-0116 217-0874 217-0873 217-9427 217-0554 217-9426 217-0872 217-0869 217-0541 217-0123 217-0868 217-0549 217-0866 217-0129 217-0128 217-0865 217-0127 217-0545 217-0544 217-0862 217-0125 217-0861
Propp, gummi, koniske
Propper Gummipropper
Conical natural grey-blue rubber stoppers without holes.
  • Resistent mot alle vanlige laboratoriekjemikalier
  • Gir perfekt tettning og enestående binding
  • Fast form
  • Temperaturbestandig fra -5 til +70 °C (120 °C under fuktige forhold
Sertifiseringer: DIN 12871