Propp, med NS-slip
Leverandør: Brand
217-9263EA 19 NOK
217-9263 217-9262 217-9174 217-9261 217-9172 217-9266 217-9265 217-9268 217-9270
Propp, med NS-slip
Propper Plastpropper
PP eller PE-LD, hul, med forseglingsribber og firkantet eller åttekantet hode.
  • God kjemisk resistens, kan autoklaveres (121 °C)
  • Forseglingsringer for tett, lekkasjefri tilpasning
  • Kvadratisk propp (opp til størrelse 29/32, PP) eller åttekantet propp (størrelse 34/35 og 45/40, PE-LD)
Hul, med forseglingsribber og firkantet eller åttekantet hode
  • God kjemisk resistens, kan autoklaveres (121 °C)
  • Forseglingsringer for tett, lekkasjefri tilpasning
  • Kvadratisk propp (opp til størrelse 29/32, PP) eller åttekantet propp (størrelse 34/35, 45/40 og 60/46, PE-LD)