Du søkte etter: Kryostrå
VWR har holdere for kryorør. Kryorørerene klikkes enkelt på plass i holderen, CryoCane. Dette holder rørene godt på plass selv i tanker med flytende nitrogen.
VWR har holdere for kryorør. Kryorørerene klikkes enkelt på plass i holderen, CryoCane. Dette holder rørene godt på plass selv i tanker med flytende nitrogen.
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (211-0229)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PVC. Beskytter kryorør under håndtering og oppbevaring.
UOM: 1 * 100 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Kryostrå, Nalgene® CryoCane™, Colour code tabs, Hvit
Artikkenummer: (479-6858)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PE sleeves for storage in liquid nitrogen and to provide extra safety when freezing hazardous samples.
UOM: 1 * 15 Items
Artikkenummer: (479-0021)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Til seks kryorør på 1,2 eller 1,8 ml, fire kryorør på 3,6 ml eller tre kryorør på 4,5 ml. Aluminium.
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (479-3260)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Hylse laget av PVC omslutter aluminiumsstokker med kryorør for beskyttelse under håndtering og lagring.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (SIMPT313)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Kryostrå, Oppbevaringsholder for Cryovial®-rør, Aluminium, For: Opptil fem rør på 1,2 eller 2 ml, Lengde: 290 mm
UOM: 1 * 12 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom