  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Støtter
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/68/18989868.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Det ideelle stativ for kolber og andre glassbeholdere med rund bunn. Komprimert kork, naturlig.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Made of natural cork
Produsent:  Saint-Gobain
Beskrivelse:   Kan brukes til å gi stabil støtte for rundbunnede kolber. Vendbart. Sklisikre, myke, kan stables og er enkle å rengjøre. Silikon, blå
Produsent:  Saint-Gobain
Beskrivelse:   Kan brukes til å gi stabil støtte for rundbunnede kolber. Vendbart. Sklisikre, myke, kan stables og er enkle å rengjøre. Gummi, svarte.
Produsent:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Support sleeve, Chromacol™, Type: MTS-1, 13x5 mm PE-støtte for bruk med 02-MTV, 02-MTVWG
Artikkenummer: (IKAA4448400)
Produsent:  IKA
Beskrivelse:   This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (214-1920)
Produsent:  KARTELL
Beskrivelse:   Gir sikker, sklisikker støtte for nesten alle kolber. De konsentriske indre ringene kan holde kolbestørrelser fra 10 ml til 10 l. PP, Hvit.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (214-0195)
Produsent:  USBECK Laborgeräte
Beskrivelse:   Kolbestøtter, Kork, For: 500 - 1000 ml, Ytre diam: 140 mm, Indre diam, nedre: 90 mm, Høyde: 30 mm
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 14
  1  2  Neste 