Du søkte etter: Flaskeholdere
13  treff i ditt søk
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Made of natural cork.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Det ideelle stativ for kolber og andre glassbeholdere med rund bunn. Komprimert kork, naturlig.
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Kan brukes til å gi stabil støtte for rundbunnede kolber og andre beholdere med buet bunn. Vendbart. Sklisikre, myke, kan stables og er enkle å rengjø...
Produsent: Corning
Beskrivelse: PP-rør, støtteputer i polyeterimid.
Produsent: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1500 mm height, for: flat flanges DN 150
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Kolbestøtter, Kork, For: 2000 ml, Ytre diam: 170 mm, Indre diam, nedre: 120 mm, Høyde: 30 mm
Artikkenummer: (AZLOTWR038)
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (IKAA4448400)
Produsent: IKA
Beskrivelse: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Kolbestøtter, Kork, For: 250 - 1000 ml
Artikkenummer: (214-1920)
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Gir sikker, sklisikker støtte kolber med rund bunn og alle andre kolber med konveks bunn uansett høyde.. De konsentriske indre ringene kan holde kolbe...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Blyring, med rødt vinylbelegg og 4 holdere i rustfritt stål. Holder begre og kolber fast i posisjon. Ideell for bruk i vannbad, fordi vannet kan sirku...
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Holders made from PP for round bottom flasks.
Artikkenummer: (BELAF389500000)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: PP
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom