Benkepapir
Leverandør: VWR, part of Avantor
VWR®
115-9221EA 1925 NOK
115-9221 115-0673 115-9220
Benkepapir
Benkepapir Benkepapir
Mykt, absorberende papir av høy kvalitet, som raskt absorberer væskesøl med et tykt, laminert polyetylenlag som hindrer utsiving på arbeidsflaten. Absorberingsevne: 500 ml/m²
  • Samler opp reagensene som er lekket ut i strålingskjemilaboratorier, og hindrer radioaktiv kontaminering
  • Gjenvinner kostbare materialer som er lekket ut
  • Beskyttelse for harde overflater
  • Absorberende lag for vann eller løsningsmidler
  • Ideelt ugjennomtrengelig beskyttelsesmateriale for innvendig kledning av bur for dyr
Absorberingsevne 115-9220 + 115-9221: 500 ml/m²
Absorberingsevne 115-0673 + 115-0674: 750 ml/m²