Thermoplate
Leverandør: VWR Collection
VWR® Thermoplate
115-0095EA 935 NOK
115-0095 115-0096 115-0094 115-0097
Thermoplate
Benkepapir Benkepapir
Disse platene er fremstilt av keramisk glass og beskytter overflater mot beholdere med høy temperatur, for eksempel digler, fordampningsskåler, glassbeholdere ...
  • Temperaturbestandig fra −235,5 til +648,8 °C
  • Smussavvisende overflate som er enkel å rengjøre
  • Lav varmeekspansjon, motstandsdyktige mot varmesjokk
  • De gir også pålitelig beskyttelse mot dypfryste elementer
  • Føtter på kantene på platene forhindrer direkte kontakt med overflatene som skal beskyttes