Du søkte etter: Svabere
VWR har swabs til prøveinsamling ved tester, rengjøring eller medisinske prosedyrer. Swabs kommer pakket enkeltvis, sterile, med enkle eller doble spisser. Til TOC validering fås swabs med TOC verdier under 50ppb.
VWR har swabs til prøveinsamling ved tester, rengjøring eller medisinske prosedyrer. Swabs kommer pakket enkeltvis, sterile, med enkle eller doble spisser. Til TOC validering fås swabs med TOC verdier under 50ppb.
156  treff i ditt søk
SearchResultCount:"156"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Svaberne har polyuretanskum med 100 ppi og åpne eller lukkede celler, og de har skaft i 100% ubehandlet polypropylen. Noen har blått, glassfylt s...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Et utvalg svabere med transportmedium for bakterielle prøver. Tilgjengelig med forskjellige applikatorer og transportmedier.
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
HMS Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Vattpinne med 'skum-over-bomull'-tupp til engangsbruk, med 100% polyuretanskum med 100 ppi og treskaft.
Artikkenummer: (710-0442)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Transport swab with plastic shaft, synthetic tip, and Amies agar gel.
UOM: 1 * 50 Items
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Gamma sterilised swabs available in various combinations.
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: Swab with a thermally-moulded CleanFoam head on a flexible paddle. Made from PU foam with 100 pore per inch porosity.
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Swabs with transport medium, Stuart gel, Lokkfarge: Oransje, Aluminium/viscose
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Skyllesett med vattpinne (SRK®) til mikrobiologisk undersøkelse av overflater.
Produsent: COPAN
Beskrivelse: An extensive range of ready-to-use environmental swabs. The swabls are designed for use in a broad range of environments, including food production, p...
HMS
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
Produsent: COPAN
Beskrivelse: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Artikkenummer: (TEXW52121)
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: These Pillow-tip™ Coventry™ swabs consist of polyester knit fabric which is held in place using a shrink tube. They are low in nonvolatile residue, io...
UOM: 1 * 375 Items
Produsent: Texwipe
Beskrivelse: These sets contain components for sampling different locations in the production area, and provide an efficient means of transporting the samples from...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 156
no targeter for Bottom