Svaber, lite Compressed CleanFoam®-hode
Leverandør: Texwipe
710-0576EA 2050 NOK
710-0576
Svaber, lite Compressed CleanFoam®-hode
Svabere Svabere for rengjøring
Utmerket vattpinne for rengjøring av svært små områder, spesielt smale områder med fordypninger på deler og enheter.
  • Veldig lav partikkelavgivelse
  • Vattpinnen har et lite, komprimert CleanFoam-hode med spiss tupp på et kort, stivt håndtak av polypropylen
  • Hodet av polyuretanskum er løsemiddelvasket for å redusere avgivelsen av ikke-flyktige rester betydelig
Også egnet for presis påføring av løsemidler og rengjøringsløsninger.
Forpakning: Renromsbehandlet. Pakket pose i pose.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904