  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "emballasjetape"
https://no-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ideal for packaging and transporting of wafer boxes, this low-density PE tape is low in halogens and leachable chlorides.
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Det er enklest å påføre 895 ved romtemperatur. Når den er påført, har 895 en god ytelse i det normale temperaturområdet som produktene vanligvis møter...
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Manuell dispenser, Lengde: 66 m, Brun
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Tape for de fleste formål: forpakning, merking og sikring.
Artikkenummer: (MMMA371T5066)
Produsent:  3M
Beskrivelse:   [EN]TAPE SCOTCH BOX SEALING 50MMX66M CLE 1 * 6 Rull
UOM:  1 * 6 Rull
Produsent:  3M
Beskrivelse:   This is a standard filament tape with a carrier material from ScotchPro™ PP film and a adhesive synthetic rubber (solvent-free).
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Virtually invisible when applied, an essential cellulose acetate tape for the office, home or laboratory. Ideal for paper repairs and sealing.
Artikkenummer: (MMMA89815050)
Produsent:  3M
Beskrivelse:   Høy ytelse. Bakside av polypropylen forsterket med kontinuerlig glasstråd. Høy skjæreadhesjon for rimelig, kraftig lukking av fiberplater som er vansk...
UOM:  1 * 1 Rull
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 15
  1  2  Neste