  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Testpapir
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
VWR har indikatorpapir, både til påvisning av spesifikke elementer eller multi-parameter deteksjon. Kommer som strips eller i rull.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Teststrips med et spesielt fargestoff kovalent bundet til papiret som siden festes på plaststrips.
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   De tradisjonelle pH-indikatortestpapirene leveres på en rull på 4,8 m (unntatt 1.09525.0001 som leveres som papirstrips) og består av filterpapir av h...
HMS
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM:  1 * 100 Items
HMS
Artikkenummer: (1.09511.0003)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM:  1 * 3 Rull
HMS
Artikkenummer: (1.09512.0003)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM:  1 * 3 Rull
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination due to the four different colour blocks for each pH-value
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Non bleeding special indicator dyes that are covalently bound to the reagent paper and then adhered to plastic strips.
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   These Duo indicator papers show two different colours for each pH-value.
HMS
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 36
  1  2  3  4  5  Neste 