  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Indikatorpapir
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (1.09511.0003)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM:  1 * 3 Rull
HMS
Artikkenummer: (1.09512.0003)
Produsent:  Merck
Beskrivelse:   Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM:  1 * 3 Rull
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Bly(II)acetat reagenspapir Reag. Ph. Eur. 1048102 for påvisning av hydrogensulfid og sulfid
UOM:  1 * 50 Items
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Each book contains 20 leaves measuring 2.5 inches x 0.5 inches - (Cobaltous chloride)
UOM:  1 * 10 Items
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Jodstivelsepapir Reag. Ph. Eur. 1085101
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901
UOM:  1 * 1 Each
HMS
Produsent:  MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse:   White paper, which changes colour to red when the pH exceeds 8.3 towards alkaline conditions (red at pH > 10).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 13
  1  2  Neste 