pH-indikator, papir, på rull DOSATEST®
Leverandør: VWR Chemicals
70036.601EA 2425 NOK
VWRC70036.601
pH-indikator, papir, på rull DOSATEST®
pH-papiret DOSATEST® er nøyaktig og svært enkelt å bruke fordi det har to fargesoner. Den hydrofobe sperren mellom sonene sikrer tydelig skille mellom fargebåndene og gjør det mulig å estimere selv mellomverdier ved bruk sammen med den medfølgende fargeskalaen.
  • Leveres på ruller på 5 m × 10 mm (*unntatt 3-sonepapiret 35307.600 som er på 6 m × 14 mm)
  • Forskjellige pH-områder er tilgjengelige