VWR®, tørrblokk/inkubatortermometre
- OmrådeNøyaktighetInndelingLengdeNedsenkningsdybdeFp
- 620-0814+18…+60 °C±0,5 °C0,5 °C122 mm35 mm11 * 1 Itemskr 1 375,00: VWRI620-0814
Specifications
Environmentally Preferable - 620-0815+50…+110 °C±0,5 °C0,5 °C150 mm35 mm11 * 1 Itemskr 1 375,00: VWRI620-0815
Specifications
Environmentally Preferable