VWR®, Termometer for blodbanker
Leverandør: VWR
VWR®
620-0892EA 550 NOK
620-0892
VWR®, Termometer for blodbanker
Termometere Analogue Thermometers
Dette termometeret er utformet for å indikere det kritiske temperaturområdet. Det kritiske temperaturområdet går fra 4 til 6 °C og er markert med piler.
  • Total immersion
  • Individual serial numbers
  • PTFE coating helps prevent liquid and glass contamination
Dette termometeret er utformet for å indikere det kritiske temperaturområdet. Det kritiske temperaturområdet går fra 4 til 6 °C og er markert med piler.
  • Total nedsenking
  • Individuelle serienummre
  • PTFE-belegg
Red spirit.