Du søkte etter: Tenger
VWR har tenger med høy kjemisk resistens og varmebestandighet. Tengene er gjerne spesialformet til å passe sitt bruk.
VWR har tenger med høy kjemisk resistens og varmebestandighet. Tengene er gjerne spesialformet til å passe sitt bruk.
56  treff i ditt søk
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (RSGA80.043.330)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (231-0635)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel, electro-polished.
Produsent: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Artikkenummer: (USBE4110)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (RSGA043.290)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOCH2283)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ENTEC40-0315)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: ETFE, white.
UOM: 1 * 4 Items
Artikkenummer: (RSGA043.230)
Produsent: RSG
Beskrivelse: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: RSG
Beskrivelse: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Artikkenummer: (BOCH2281)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (231-4145)
Produsent: RSG
Beskrivelse: Rustfritt 18/10-stål, antimagnetisk. For enkel og sikker håndtering av begerglass og lignende beholdere. Kjevene er pakket i keramiske fibere for å gi...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOCH2282)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfritt 18/10-stål, PTFE belagt.
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Tenger, For: Dishes, Rustfritt stål, polert med elektrolyse, Lengde: 250 mm, Spennområde: 75 - 100 mm
Produsent: RSG
Beskrivelse: These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom