  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Kuttere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/93/18945093.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (BOHLS1852-28)
Produsent:  Bohlender
Beskrivelse:   Ideal for cutting plastic and rubber tubing with and without textile reinforcement.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  SGE Analytical Science
Beskrivelse:   Cutter for steel tubing.
Artikkenummer: (590-0850)
Produsent:  SCAT Europe
Beskrivelse:   This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (BURK0006-9506)
Produsent:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Edges cut with this tubing cutter are always clean and flat, even in the case of thick tubing.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   [EN]CUTTER-TUBING 1 * 1 Items
Produsent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These hole punches with the design of tongs, 50 mm wide which allows to punch the middle of the cardsup to 100 mm wide.
Artikkenummer: (WHEA177105)
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 Items
Artikkenummer: (18-1112-46)
Produsent:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Tubing cutter
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 25
  1  2  3  4  Neste