Du søkte etter: Skåler
VWR har fat og skåler i forskellige former, størrelser og materialer.
VWR har fat og skåler i forskellige former, størrelser og materialer.
239  treff i ditt søk
SearchResultCount:"239"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Evaporating dish, VWR®, Borsilikatglass 3.3, Flat bunn, Kapasitet: 90 ml, Høyde: 45 mm, Ytre diam: 80 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borsilikatglass 3.3, med eller uten helletut.
Artikkenummer: (216-1492)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Plastic, blue tray with white insert.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These instrument trays are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel base tray, for VWB2 12
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Porselen, uglasert.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Shaking bath, Test tube tray, (also used as plain tray) stainless steel for 3 test tube racks, for VLSB12
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Brett bare for smale rør
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med helletut.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: ABS.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med helletut.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Porselen, uglasert.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Søl
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Polycarbonate base tray, for VWB2 2S, VWB2 5, Polycarbonate base tray, for VWB2 2S, VWB2 5
Artikkenummer: (631-0727)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PS.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PS, hvit.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 239
no targeter for Bottom