Skål
Leverandør: Kartell
Kartell
PVC, hvit.
  • Har tykke vegger og er bruddsikre
  • Varmebestandig opp til 80 °C
  • Glatte overflater gir enkel rengjøring
Med riller i bunnen. Svært allsidige skål som er ideelle for mange forskjellige bruksområder. Rillene i bunnen gjør disse skålene ideelle for fotolaboratorier.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
B×D×H (utv) BxDxH innv Fp Art.nr Antall
245×195×50 mm 200×150×45 mm 1 216-2010
305×250×60 mm 250×200×60 mm 1 216-2011
385×325×75 mm 320×260×70 mm 1 216-2012
420×375×85 mm 350×300×80 mm 1 216-2013
505×405×95 mm 430×330×90 mm 1 216-2014
600×495×100 mm 520×420×90 mm 1 216-2020
635×515×190 mm 540×420×180 mm 1 216-2030
765×620×110 mm 675×530×100 mm 1 216-2025
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall