Skål, Nalgene®
Leverandør: Thermo Scientific
Nalgene®
HDPE, gjennomsiktig.
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Varmebestandig fra -100 til +120 °C
  • Slitesterkt, kan stables
Universalskål for mange forskjellige bruksområder. Ideelt for å bløtlegge laboratorieutstyr eller som isbad. Svakt koniske vegger for bedre stabling. Med håndtak for enkel transport.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
B×D×H Fp Art.nr Antall
358×308×143 mm 1 216-0329
542×435×130 mm 1 216-0330
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall