Skål til generell bruk
Leverandør: Kartell
plastilab®
PP, naturfarget
  • Høy kjemikaliebestandighet,
  • høy temperaturbestandighet
  • Particularly deep design for increased stability
  • Skål til generell bruk for transport og oppbevaring av laboratorieutstyr.
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
B×D×H Kapasitet Fp Art.nr Antall
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall