Du søkte etter: Trefot
VWR har tripodder, trefot, for å holde glassutstyr over brennere. Det fins modeller med fast og justerbar høyde og med ulik diameter. Treføtter er gjerne i aluminium, brennlakkert jern eller rustfritt stål og har avtagbare ben.
VWR har tripodder, trefot, for å holde glassutstyr over brennere. Det fins modeller med fast og justerbar høyde og med ulik diameter. Treføtter er gjerne i aluminium, brennlakkert jern eller rustfritt stål og har avtagbare ben.
5  treff i ditt søk
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Trefot, Rustfritt stål, Innvendig-Ø×H: 160×230 mm
Produsent: RSG
Beskrivelse: Separable tripods made from stainless steel.
Artikkenummer: (769-1150)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: The spirit level is easy to balance thanks to the adjustable feet of the unit.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: These tripods are made of galvanised iron.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom