VWR®, Sentrifugerør, High-Performance
Leverandør: VWR
VWR®
525-0402EA 1725 NOK
89039-666 VWRU89039-660 89039-656 89039-664 525-0402 525-0400 VWRU89079-494
VWR®, Sentrifugerør, High-Performance
Rør Sentrifugerør
PP, conical, with purple HDPE flat cap and integral sealing or plug-style cap and deep sealing area.
  • Sertifisert frie for pyrogen og nuklease og ikke-cytotoksiske
  • Korkene er tilgjengelige i 2 modeller: flate skrukorker med en myk overflate for ulike typer merking eller forseglingslokk som trykkes på og gir god tetning når du bruker risteapparater og inkubatorer for horisontal inkubering
  • Svarte graderinger som gjør det enkelt å lese av, og hvitt skrivefelt på siden for permanent koding
  • Kan brukes til oppbevaring og frysing av prøver ved temperaturer helt ned til –80 °C
  • Kan sentrifugeres ved opptil 12500×g
Disse frittstående rørene er til engangsbruk, har en konisk bunn og er svært allsidige. De kan brukes til rutineoppgaver samt sentrifugering ved høy hastighet. Rørene er pakket i autoklaverbare og resirkulerbare stativer som tåler frysing. Rørene er sterilisert med gammastråling (unntatt frittstående rør i poser eller bulk). Både rør og kork er autoklaverbare og kan fryses
Forpakning: I bulk, i poser eller i autoklaverbare plaststativer.