Kulturrør med rett kant
Leverandør: Resch
391-0181EA 730 NOK
391-0181 391-0183 391-0180
Kulturrør med rett kant
Rør Kulturrør
AR-Glas®, med glatt kant.
Rimelige engangs kulturrør. For bruksområder som ikke innebærer høyt termisk stress. Gode kjemiske og fysiske egenskaper.