Culture tubes, Rimless
Leverandør: Brand
391-0106EA 595 NOK
391-0106 392-0313 391-0105 392-0314 392-0312 392-0315 392-0316
Culture tubes, Rimless
Rør Kulturrør
Made of AR-Glas®.
  • Autoclavable (at 121 °C/2 bar)
  • Wall thickness 0,6/0,7 mm
Sertifiseringer: DIN EN 285