Mikrosentrifugerør, Safe-Lock
Leverandør: Eppendorf
Safe-Lock
211-2145EA 656.25 NOK
211-2145 211-2123 211-2134 211-2144 211-2133 211-2122 211-2132 211-2121 211-2143 211-2142 211-2131 211-2120 211-2149 211-2125 211-2124 211-2135 211-2141 211-2130 211-2140 211-2129 211-2139
Mikrosentrifugerør, Safe-Lock
Rør Mikrosentrifugerør
PP, gradert, med festet lokk, kan autoklaveres med lokket åpent.
  • Kan tåle sentrifugering opp til 30000×g for 0,5 og 1,5 ml og opp til 25000×g for 2,0 ml
  • Mattslipt skrivefelt, kan enkelt åpnes med én hånd
  • "Kroken" på lokket, forhindrer at røret åpnes ved et uhell
Mikropistill for mikrorør.
Hvit plast. For resuspensjon av pellets i 1,5 og 2,0 ml reagensrør.
Enkel håndtering
God kjemikaliebestandighet
Svært temperaturbestandig, autoklaverbar