Du søkte etter: Mikrorør
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Mikrorørstativer, J.T.Baker®, J.T.Baker®, Mikrorørstativ med 96 individuelle rør., PP, Kapasitet: 1,2 ml, Klar/blå
Tilbud
Produsent: Corning
Beskrivelse: PP, 100 % virgin. Axygen 96-brønners minirørsystem er utformet for å fungere med 8-strips eller 12-strips propper.
Artikkenummer: (KIMA18167)
Produsent: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: PP, translucent.
UOM: 1 * 2.000 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Microtube racke system consists of 1,1 ml-tall microtubes supplied pre-racked in boxes to match a standard 96-well microplate footprint.
Artikkenummer: (EDVO630)
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: 500×1,5 ml tubes.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: These racks contain 96 removable PP square tubes in a 8×12 configuration, each having a 2,1 ml capacity (2 ml when capped). Tubes are also available s...
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: These racks contain 96 removable PP tubes, either placed individually or in a 8×12 configuration.
Produsent: RATIOLAB
Beskrivelse: Plastic rack with cardboard box.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Tubes made of PP, natual, caps made of PE, natural.
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: PP tube and rack system with tubes held in a standard 8×12 configuration.
Produsent: RATIOLAB
Beskrivelse: Translucent polypropylene (PP) with very low protein binding.
Tilbud
Produsent: Brand
Beskrivelse: PP tubes and PE caps, non-sterile.
Artikkenummer: (SIMPT110-15)
Produsent: Simport Scientific
Beskrivelse: Made of PP, translucent.
UOM: 1 * 120 Items
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Ideal for samples analysis.
Artikkenummer: (391-9030)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Made of virgin, medical grade polypropylene.
UOM: 1 * 4.800 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom