Du søkte etter: NMR-rør
28  treff i ditt søk
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (WILMWG-1207-J10)
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: NMR tube washer is fitted to a filter flask and a inverted sample tube is inserted into the washer, the solvent is introduced into the reservoir using...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, class B, ASTM E438 Type 1
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Quartz (natural quartz).
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: NMR tubes, economy, 5 mm, borosilicate glass ASTM E438, Type I, class B, with disposable cap.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Double the writing area allows for easy sample marking and identification.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Susceptibility matched tubes can reduce the sample volume down to 1/3 by minimising the susceptibility gradients occurring at the solvent-air interfac...
Artikkenummer: (WILM522-PP-7-5)
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
UOM: 1 * 5 Items
Artikkenummer: (WILMWG-221T)
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Q-band is the most popular frequency for pulsed and cw-EPR after X-band.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, class A, ASTM Type 1.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Quartz (natural quartz).
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Pyrex® glass, Class A, ASTM type 1.
Produsent: SP Industries
Beskrivelse: Borosilicate glass, Class A, ASTM Type 1.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom