Du søkte etter: PCR-rør
48  treff i ditt søk
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These PCR tube strips and caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Produsent: Avantor
Beskrivelse: PCR 8-tube strips and 8-cap strips are made of high-quality PP resin. Clear caps are compatible with qPCR application.
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: PP, natural.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PP. Den lave profilen til disse rørene reduserer 'dødrommet' mellom varmelokket på termocycleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørveggene, no...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PP.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PP.
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Thermo Scientific™ EasyStrip™ Plus tube strip with attached caps is designed to reduce the risk of cross-contamination in PCR and qPCR reactions. The ...
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Egnet for bruk med PCR-plater med 96 brønner og rørstrip med standard og lav profil.
Artikkenummer: (732-0081)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PCR Tubes, Klare Ultra-hettestrips, åtte per strip, 8-cap strips only, Farge: Klar
UOM: 1 * 120 Items
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: PP.
Produsent: Greiner Bio-One
Beskrivelse: Manufactured out of medical-grade polypropylene without interfering additives.
Produsent: Corning
Beskrivelse: Axygen thin wall PCR strip tubes are designed to fit a variety of thermal cyclers. The consistent and ultra-thin wall allows precise thermal transfer.
Produsent: Corning
Beskrivelse: Tube strips consist of eight 0,2 ml thin wall PP tubes connected together. Dual connectors between adjacent tubes eliminate inadvertent breakage durin...
Produsent: Corning
Beskrivelse: Manufactured from ultra-pure, medical grade PP suitable for RT-PCR.
Produsent: Corning
Beskrivelse: PCR Tubes, PCR tube strips, 8 per strip, with flat cap strips (with writing surface), Axygen®, Farge: Klar, Kapasitet: 0,2 ml
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom