  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Slanger
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/49/18989949.jpg
VWR har et bredt utvalg av slanger som kan utsettes for ulike temperaturer og kjemikalier. Slangene har varierende grad av fleksibilitet. Utvalget består blant annet av HPLC, PVC, glass- og dialyseslanger.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"314"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Silikon, gjennomsiktig, peroksid- herdet
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Tubing for circulator, VWR®, Lengde: 1000 mm, Diam indre: 6 mm, Buran N (synthetic rubber) tubing
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Unique features make these tubing assemblies a superior alternative to others.
Artikkenummer: (462-0300)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fluoroelastomer, black.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   PTFE-belagt slange i rustfritt stål.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   316 Stainless steel, precision bore 1/16” type tubing
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® LaPrep, LaPrep Sigma start-up kit, 1/16", necessary for 1/16" systems. Contains all fittings and tubing needed for 1/16" set-up
Produsent:  Hichrom Limited
Beskrivelse:   PEEK
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 314
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Neste