Du søkte etter: Chromatography Tubing
71  treff i ditt søk
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor
Beskrivelse: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: PEEK, Avantor® Hichrom, 90° Elbow
Produsent: Avantor
Beskrivelse: 316 Stainless steel, precision bore ¹/₁₆" type tubing.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, PEEK tubing, Blå, Lengde: 1524 mm, Ytre diam: 1,5875 mm, Diam indre: 0,2540 mm
Produsent: Avantor
Beskrivelse: PEEK
Produsent: Avantor
Beskrivelse: PTFE
Artikkenummer: (HICHHI-171)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: PEEK.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Tubings are made of 316 stainless steel.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Tubings are made of 316 stainless steel.
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Artikkenummer: (HI-259)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Tubing, stainless steel, Lengde: 0,15 m, Ytre diam: 3,18 mm
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HICHHI-1113)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Tubing sleeve, PEEK, Avantor® Hichrom, Diam indre: 0,864 mm, Ytre diam: 1,575 mm, Farge: Blå
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HICHHI-1097)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: The maximum operating temperature is 100 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HICHHI-1083)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: PEEKsil™ tubing is mechanically strong and has ideal characteristics for sealing with polymer fittings. It is comprised of high quality fused silica s...
UOM: 1 * 2 Items
Produsent: SGE Analytical Science
Beskrivelse: Non deactivated fused silica capillary tubing.
Used in a wide range of capillary GC, HPLC and bioanalytical applications
Made from hi...
Produsent: SGE Analytical Science
Beskrivelse: Precision bore PEEK tubing is designed specifically for modern LC, LCMS and automation usage.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom