Runde slip
Leverandør: Lenz
201-0127EA 530 NOK
201-0127 201-0128 201-0129 201-4215 201-4212 201-4223 201-4222 201-4214 201-4213 201-4224
Runde slip
Adaptere Adaptere med kuleslip
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Utmerkede forseglingsegenskaper
  • Minimalt behov for smøring
  • Perfekte som fleksible koblinger
Med smeltede kanter. Svært god kjemisk resistens. Høy temperaturbestandighet. Minimal varmeutvidelse gir relativt høy bestandighet mot temperaturendringer
Sertifiseringer: DIN 12244 (201-4215 og 201-0128, i tillegg til DIN), ISO 641