Overgang, normalslip
Leverandør: Lenz
271-2107EA 495 NOK
271-2107 201-2103 201-2104 201-2148 201-2105 201-2149 201-2102 201-2118 201-0633 201-0634 201-2150 201-0094 201-2151 201-0095 201-2152 201-2153 201-0096 201-2114 201-0630 201-2115 201-0631 201-1104 201-1105 201-0632 201-2117 201-2110 201-2154 201-2112 201-1100 201-2113 201-0629 201-2108
Overgang, normalslip
Adaptere Adaptere med NS-slip
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Enestående lekkasjetetthet
  • Minimale krav til koblingssmøring
  • Tilkoblingene kan ikke kobles skjevt
Reduksjonsadapter fra stor kjerne til liten hylse eller ekspansjonsadapter fra liten kjerne til stor hylse. Høy kjemikaliebestandighet. Høy temperaturbestandighet. Minimal varmeutvidelse gir relativt høy bestandighet mot temperaturendringer.
Sertifiseringer: DIN 12257