Du søkte etter: Ventiler
VWR har en rekke ulike ventiler som kan, avhengig av produktet, brukes til å regulere trykknivåer for væske og gass i strømningssystemer blant annet til HPLC og vakuuminstrumenter.
VWR har en rekke ulike ventiler som kan, avhengig av produktet, brukes til å regulere trykknivåer for væske og gass i strømningssystemer blant annet til HPLC og vakuuminstrumenter.
165  treff i ditt søk
SearchResultCount:"165"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Regulate flow without any leaking.
Tilbud
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Build leakproof fluid handling systems.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Regulate flow without any leaking.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Regulate flow without any leaking.
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Enhance fluid flow with a larger bore than standard luer stopcocks.
Artikkenummer: (HICHHI-128)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Trykk: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Regulate flow without any leaking.
Artikkenummer: (MFLX30526-34BLK)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 200 Items
Artikkenummer: (MFLX30526-34)
Produsent: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Pressure rating up to 1050 psi.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: O-ring free design, ¹/₂ or ¹/₄" orifice.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These components are constructed of high purity PFA and PTFE materials for wetted parts and PVDF, PEEK™ and PTFE u-cup with Viton® energizer for non w...
Produsent: SGE Analytical Science
Beskrivelse: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Available compliant to SEMI Standard F57-0312, the specification for polymer components used in ultrapure water and liquid chemical distribution syste...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Body made of PTFE with 2 connections and nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: CR4 pneumatic valves are specially designed to handle temperatures upto 160 °C. There is a option to add ¼" and ¹/₈" connections from Flaretek®. With ...
Artikkenummer: (BOHLM551-01)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Valve body made of PP with connection (thread UNF ¹/₄" 28G) suitable for b.safe Caps.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 165
no targeter for Bottom