Du søkte etter: Tilbakeslagsventiler
26  treff i ditt søk
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (HICHHI-128)
Produsent: Avantor
Beskrivelse: Avantor® Hichrom, Back pressure regulator, Trykk: 5,17 bar
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SGE Analytical Science
Beskrivelse: Micro control valves provide precision metering and on-off control of gas flows. They are designed specifically for chromatography applications and us...
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: These non return valves are made from PTFE, with nuts made from glass fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tubes.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PP, gjennomskinnelig. Motvirker trykktap og tilbakestrøm. Maksimalt driftstrykk 2 bar, minste driftstrykk 0,07 bar ved romtemperatur (20 °C).
Produsent: BROEN-LAB
Beskrivelse: Thermostatic mixing valve for eye showers designed for delivering tepid water (20 to 25 °C).
Artikkenummer: (NALG6120-0010)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: These vacuum check valves with positive connector are designed to prevent back pressure with aspirator-type vacuum pumps.
UOM: 1 * 6 Items
Artikkenummer: (229-3311)
Produsent: Brand
Beskrivelse: HDPE, transparent. Prevents backflow. With FKM valve disc not suitable for pressure applications.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (VITL78593)
Produsent: VITLAB
Beskrivelse: These non return valves are made from HDPE.
UOM: 1 * 10 Items
Artikkenummer: (BURK8540-0012)
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Valve made of PP and POM, seal made of EPDM, springs made of stainless steel 1.4401.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: PP valve, translucent with neoprene valve disk. Stops reverse flow of liquid when pressure is interrupted.
Produsent: BÜRKLE
Beskrivelse: Translucent PP retaining valves with embossed directional arrow or printed in black. With tapered ends. Various uses.
Produsent: QVF LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Air valve anti-return, cone size 19/26 NS, without sidearm, Borsilikatglass 3.3
Produsent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: Back pressure regulator assemblies are designed to create incremental back pressures ranging from 5 to 1000 psi (0,3 to 69 bar). These biocompatible a...
Produsent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: These ultra-low volume back pressure regulators (BPRs) are developed to minimise swept volume, which is especially important for multi-detector applic...
Produsent: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: These biocompatible PEEK and perfluoroelastomer inline check valves are designed for applications where low flow path volume is critical, such as deli...
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Designed for use in vacuum lines and fluid handling systems.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom