VWR® ND9, Rør, med korte gjenger
Leverandør: VWR
VWR®
548-8013EA 245 NOK
548-8013 548-3030 548-3094 548-3255 548-3253 548-0030 548-3028 548-3259 LAPH11342128 548-0440 548-2421 548-0177 LAPH11191205 548-0029 548-0455 548-3029 548-3309
VWR® ND9, Rør, med korte gjenger
Vialer
Standardrør eller plastrør for GC og HPLC, mikroinnsatser, lokk og sett. Kan brukes på universelt sett de fleste autosamplere, foretrukket av Waters og Agilent.
  • Den brede åpningen gjør det enkelt å fylle
  • Lokk med ulike septa kan leveres i flere farger. Tilgjengelig også som i blått med lukket topp
  • Forhåndsskårne hetter til HPLC-nåler er tilgjengelig, hvor kun silikonet er perforert, mens PTFE er intakt (ingen endringer i konsentrering; ingen kontaminering fra ekstraksjoner i silikonet)
  • Rød syntetisk gummi / PTFE septa brukes ofte til Agilent og er lagt til i produktutvalget (mykere materiale med mindre fragmentering enn naturgummi/TEF)
Spesiallokk med korte gjenger for LC/MS- og GC/MS-bruksområder Enkomponents forsegling, Ingen lekkasje, helt inert, Tett, perforerbar og kjemikaliebestandig som PTFE.
  • Enkomponents forsegling
  • Ingen lekkasje, helt inert
  • Tett, perforerbar og kjemikaliebestandig som PTFE
Leveringsinformasjon: Settene inkluderer følgende: 1,5 ml rør med korte gjenger, (11,6×32 mm), blå, rød eller transparent PP-kork med korte gjenger med 6 mm midthull og septum.