  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (77)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
kryorr
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/39/18374039.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   For perfekt lagring av celler, serum og antigener ved –196 °C. Garanterer like sikker forsegling ved både romtemperatur og lave kryogeniske temperatur...
Produsent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Permanently attached, laser-etched 2D barcodes on the bottom of each tube allow you to scan and decode tubes at once without removing them from the ra...
Produsent:  Nalgene
Beskrivelse:   These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to the vapour phase of liq...
Produsent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   Kryorør, Matrix®, PP, Sterilt, Innvendig gjenge, 2D barcoded tubes, with caps, bulk, 1 bag of 480 tubes, sterile, 0,2 ml, Bunn: V bottom
UOM:  1 * 480 Items
Produsent:  BIOCISION, LLC
Beskrivelse:   Kryorør, TruCool®, PP, Sterilt, Innvendig gjenge, 4,0 ml, Bunn: Round bottom, Utv diam×H: 12,5×75 mm
Produsent:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivelse:   The tubes are ideal for sample collection and storage, including DNA, blood, cell lines and tissue samples. A permanent 2D barcode is encapsulated ont...
Produsent:  Nalgene
Beskrivelse:   Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
Artikkenummer: (391-7589)
Produsent:  NUNC
Beskrivelse:   Kryorør, Nunc™, PPCO, Sterilt, Utvendig gjenge, 2,0 ml, Utv diam×H: 13×49 mm
UOM:  1 * 500 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 26
  1  2  3  4  Neste