Oppbevaringsboks, for kryorør, CryoLine™, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoLine™
479-0021EA 1275 NOK
479-0021
Oppbevaringsboks, for kryorør, CryoLine™, Nunc™
Kryostrå
Til seks kryorør på 1,2 eller 1,8 ml, fire kryorør på 3,6 ml eller tre kryorør på 4,5 ml. Aluminium.
  • Kan merkes med fargekodingsklaffer
Lengde: 280 mm