CryoFlex™-mansjett for CryoLine™-rør, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoFlex™
479-6858EA 1650 NOK
479-6858
CryoFlex™-mansjett for CryoLine™-rør, Nunc™
Kryostrå
PE sleeves for storage in liquid nitrogen and to provide extra safety when freezing hazardous samples.
  • Kan kuttes til ønsket lengde
  • Krymper ved varsom oppvarming
Ytre Ø×L: 14×500 mm