  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (52)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "prverr"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/68/18374068.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"56"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Soda-lime glass, clear.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Klare eller brune rør med skruhals, glass i hydrolytisk klasse 1, for prøveoppbevaring. Stort utvalg av skrukorker med lukket topp og ulike septa.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Soda-lime glass, amber.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These sample vials are made from PTFE.
Produsent:  CHROMACOL
Beskrivelse:   Storage vials made from borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1 Class B) glass.
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Clear vials made from low extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance. Conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Clas...
Artikkenummer: (BRND722060)
Produsent:  Brand
Beskrivelse:   Prøverør, PS, Gjennomsiktig, 12 ml, Diam×H: 22×38 mm
UOM:  1 * 1.000 Items
Produsent:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Borosilicate glass sample vials. Threated without screw cap (see 548-2030 or 548-2040).
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 56
  1  2  3  4  5  6  7  Neste