Du søkte etter: Veggkrok
VWR har knagger til klær og utstyr. Knaggene kommer i tre, metall eller plastikk og kan henges opp med tape, magneter eller skruer.
VWR har knagger til klær og utstyr. Knaggene kommer i tre, metall eller plastikk og kan henges opp med tape, magneter eller skruer.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (113-8040)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The adjustable holding points provide true flexibility to hold up to four different boxed protective products, and other lab essentials. Ideal for dif...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Palbam
Beskrivelse: These wall hooks of varying lengths provide a simple solution for hanging lab coats. Made from stainless steel with electropolished finish.
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: Wall Hooks, Wall bracket, UF55plus
Produsent: MEMMERT
Beskrivelse: Wall Hooks, Wall mount, For IN55plus
Produsent: asecos
Beskrivelse: Wall mounts for gas bottles. Galvanised steel construction.
Artikkenummer: (BOHLR1165-03)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Contact area with silicone-free glue pad and 2 bores Ø 4,2 mm for non-slip fixing on the desktop.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BRDY800125)
Produsent: Brady
Beskrivelse: This wall-mounted holder is used to keep the tags, ties and marking pens to handy. It holds 50 tags, ties and marking pen and comes with adhesive stri...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Brady
Beskrivelse: These stations constructed of 14 gauge steel with red plastic coating are ideal for storing padlocks when they are not in use.
Artikkenummer: (159-9110)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Gassylinderholdere av pulverbelagt aluminium med sikkerhetsbelte og klipsfeste. Kan enkelt festes på arbeidsbenker, bord, hyller eller på en list med ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOHLR1162-32)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Pipe clamp made of PE with permanently fixed power magnets. b.safe Waste Pipes can easily be clipped into the pipe clamp for tube Ext.Ø 32 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOHLR1164-03)
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Black, powder-coated plate made of steel. With 2 bores Ø 4,2 mm for wall mounting with the included fixing material.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (CEDE7202)
Produsent: Cederroth / Orkla Care AB
Beskrivelse: Two holders in green hard plastics intended for storage of two Cederroth eyewash bottles (500 ml), making it easy to find in an emergency situation.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: TEKNOMEK
Beskrivelse: The wall mounted supports can be used in conjunction with our modular baskets.
Produsent: GEBRA
Beskrivelse: Wall hooks in strong ABS.
Artikkenummer: (ROTH1513.1)
Produsent: Roth Carl
Beskrivelse: This gas cylinder holder is suitable for safe attachment of gas bottles up to 350 mm Ø. Can be easily fastened onto workbenches, tables, shelves or a ...
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom